missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver Nitrate ACS MP Biomedicals

Codice prodotto. 11497862 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11497862

Marca: MP Biomedicals 0215257125

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Silver Nitrate
CAS 7761-88-8
Quantità 25 g
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name argento;nitrato
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Peso formulazione 169.87
Grado ACS
Densità 4.35g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato