Learn More
Nitrato d'argento, volumetrico analitico, 0.1M
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11526863 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 l
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11526863
Marca: Reagecon N20100F
Per determinare le concentrazioni utilizzando il nitrato d'argento come titolante. La soluzione al nitrato d'argento per analisi volumetrica Reagecon™ 0.1M è l'ideale per la titolazione di alidi, anioni che si comportano come alidi, mercaptani e una varietà di materiali organici.
strong>Precipitation Titrations
  • This analytical methodology is based on reactions that yield compounds of limited solubility.
  • There is not a very wide range of precipitating agents that can be used gainfully in titrometry and silver nitrate is by far the most important.
  • These titrations, (also called argentometric titration) is where silver nitrate is used as the titrant.
  • Silver nitrate can be used for determination of halides (Cl-, I-, Br-) and anions that behave like halides (SCN-, CN-, CNO-).
  • It can also be used for determination of Mercaptans and organic materials that include Fatty Acids.
  • Indicators typically used for precipitation titrations include sodium chromate, fluorescein and iron (III).
  • A wide range of standardised silver nitrate titrants are available, some of which are standardised to specifically give a one to one equivalence with sodium chloride in various food stuffs.
Specifica
Quantità 1 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate