Learn More
Silver nitrate concentrate, for 1L standard solution, 0.01 M AgNO3, Honeywell™
Codice prodotto. 15685180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15685180
Marca: Honeywell-Fluka 380011EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 0.01 M AgNO3 (0.01 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver nitrate concentrate
CAS 7761-88-8
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Numero UN UN3082
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Peso formulazione 169.87g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrate concentrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate