Learn More
Silver Nitrate (Crystalline/Certified ACS), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346843
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10346843
Marca: Fisher Chemical S18125
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC Name silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 444°C
Materiale o nome chimico Silver Nitrate
Punto di fusione 212°C
Colore White
pH 5.4 to 6.4
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.7%
Peso formulazione 169.87
Percent Purity ≥99.7%
Grado Certified ACS
Identificazione Pass Test