Learn More
Silver Nitrate Solution, 0.1M, Honeywell™
Codice prodotto. 15646890 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15646890
Marca: Honeywell-Fluka 722711L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.1 M AgNO3 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Quantità 1 L
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Numero UN UN3082
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Peso formulazione 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrate solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver nitrate