Learn More
Silver Nitrate Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15623570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15623570
Marca: Honeywell-Fluka 3194491L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 1.0 M AgNO3 (1.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC Name silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silver Nitrate Solution
Quantità 1 L
Numero UN 3264
Peso formulazione 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M
Densità 1.135g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air)