Learn More
Silver nitrate solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Materiale o nome chimico | Silver nitrate solution |
| Nota nome | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1N) |
| CAS min. % | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| CAS max % | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Formula lineare | AgNO3 |
| Numero UN | UN3264 |
| IUPAC Name | argento;nitrato |
| Peso formulazione | 169.87 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Silver nitrate solution