Learn More
Silver perchlorate hydrate, 99%
Codice prodotto. 10440871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10440871
Marca: Thermo Scientific Acros 210210050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14242-05-8
Formula molecolare AgClO4
Molecular Weight (g/mol) 207.31
Numero MDL MFCD00149128
InChI Key YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
SMILES [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silver perchlorate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula lineare AgClO4·xH2O
Indice di Merck 10, 8358
Informazioni di solubilità Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
IUPAC Name silver;perchlorate;hydrate
Peso formulazione 207.32
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver perchlorate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.