Learn More
Silver Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10774381 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10774381
Marca: Fisher Chemical S/1400/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL 3407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C
Punto di fusione 652°C
Colore White
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 311.79g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro