Learn More
Silver Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10080340 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10080340
Marca: Fisher Chemical S/1360/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ag2O4S, CAS Number-10294-26-5, disilver 1+ sulfate, sulfuric acid disilver i salt, disilver 1+ sulphate, disilver sulfate, unii-8qg6hv4zpo, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, silver sulfate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, disilver 1+ ion sulfate, 8qg6hv4zpo, 100g, 1085 deg.C, White, 311.79g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-26-5
Formula molecolare Ag2H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.81
Numero MDL 3407
InChI Key YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC Name disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1085°C
Punto di fusione 652°C
Colore White
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Peso formulazione 311.79g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.