Learn More
Silver sulfate, pure, 10 g/l solution in sulfuric acid
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver sulfate |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 10g/L Solution in Sulfuric Acid |
| CAS | 10294-26-5, 7664-93-9 |
| Formula molecolare | Ag2H2O4S |
| Formula lineare | Ag2SO4 |
| Numero MDL | MFCD00003407 |
| Fieser | 01,1015; 03,254; 04,435 |
| Densità | 1.8400g/mL |
| Indice di Merck | 15, 8668 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.