Learn More
Silver Sulfate, puriss., Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Sulfate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Ag2SO4 |
| Numero UN | 3077 |
| Peso formulazione | 311.8g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | puriss. |