Learn More
Silver, Technical, Metal, Powder, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10735151 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Vial
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10735151
Marca: Fisher Chemical S/0960/45
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Silver
CAS 7440-22-4
Punto di fusione 960.5°C
Punti di ebollizione 2212°C
Quantità 10 g
Imballaggio Vial
Forma Solid
Formula molecolare Ag
Numero MDL MFCD00003397
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC Name silver
Molecular Weight (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Peso formulazione 107.868g/mol