Learn More
Silver, Technical, SLR, Metal Foil, 0.1mm Thick, Approx 10G, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10734961 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Plastic container
Dimensione della confezione:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10734961
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical S/0880/90
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Colore Silver
CAS 7440-22-4
Punto di fusione 960.5°C
Punti di ebollizione 2212°C
Quantità 10 g
Imballaggio Plastic container
Forma Solid
Formula molecolare Ag
Numero MDL MFCD00003397
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC Name silver
Molecular Weight (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Peso formulazione 107.868g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis