Learn More
Silver, Technical, SLR, Metal Foil, 0.1mm Thick, Approx 10G, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Plastic container
Dimensione della confezione:
10g
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| CAS | 7440-22-4 |
| Punto di fusione | 960.5°C |
| Punti di ebollizione | 2212°C |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Plastic container |
| Forma | Solid |
| Formula molecolare | Ag |
| Numero MDL | MFCD00003397 |
| Sinonimo | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
| Vedi altri risultati |