missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver, Technical, SLR, Metal Wire, 1.2mm Diameter, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10090330 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10090330

Marca: Fisher Chemical S/1010/45

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Colore Silver
CAS 7440-22-4
Punto di fusione 960.5°C
Punti di ebollizione 2212°C
Quantità 10 g
Imballaggio Glass Jar
Forma Solid
Formula molecolare Ag
Numero MDL MFCD00003397
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC Name silver
Molecular Weight (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Peso formulazione 107.868g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato