Learn More
Silver tetrafluoroborate, 99%
Codice prodotto. p-221922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10468223
Marca: Thermo Scientific Acros 197090010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14104-20-2
Formula molecolare AgBF4
Molecular Weight (g/mol) 194.67
Numero MDL MFCD00003408
InChI Key CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
SMILES [Ag+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Silver tetrafluoroborate
Nota nome 99%
Colore Beige
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 43.92% min. (BF4)
Formula lineare AgBF4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name silver;tetrafluoroborate
Peso formulazione 194.67
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.