Learn More
Silver wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11326517
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
5m
Codice prodotto. 11326517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000303.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Form: approx. 0.13g/m, Temper: soft | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver
Nota nome Annealed
Densità 10.5g/cm3
Quantità 5 m
Odore Characteristic
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Forma Wire