Learn More
Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents
Codice prodotto. p-4527534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Componenti standard:
Acetonitrile
Dimethylformamide (DMF)
Dimetilsolfossido (DMSO)
Piridina
Tetrahydrofuran
Dimensione della confezione:
50mL
Pezzo
Codice prodotto. 11577821
Marca: Thermo Scientific™ TS20062
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions.
Use specially manufactured and packaged Thermo Scientific™ Silylation Grade Solvents to meet the exacting needs of silylation and other sensitive derivatization reactions. They are purified, dried, and packaged under nitrogen in convenient Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Sample Storage Vials, and are supplied with elastomer septa to enable immediate access to the sample without exposure to moisture and oxygen. Use polar solvents (acetonitrile, dimethylformamide, dimethylsulfoxide, pyridine, tetrahyrdrofuran) to facilitate reactions; nonpolar organic solvents may be used but will not accelerate the rate of reaction.
Recommended Use
Avoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Flammable, Harmful, Irritant
Descrizione articolo 50 mL
Componenti standard Acetonitrile
Concentrazione standard 98 to 100%
Conservazione 4°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile