Learn More
Metoclopramide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15921101 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
15921101 100 mg 100mg
1 options
Codice prodotto. 15921101
Marca: Honeywell Fluka R1172100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 364-62-5
Forma fisica Solid
Industry Type Antiemetics
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard