Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [PE] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-43772PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| Simian Immunodeficiency Virus gp120 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| PE | |
| PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido