Learn More
Motic™ Simple Darkfield Slider (10X - 40X)
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA210 and BA310 Series Upright Compound Microscope
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Enhances contrast
- 10X - 40X
- For use with any BA Series microscope
Order Info
dimForUseWithEquipment
Specifica
Specifica
| Tipo | Simple Darkfield Slider |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BA210 and BA310 Series Upright Compound Microscope |
| Quantità | 1 Ea. |