Learn More
Stomacher™ Simplettes
Codice prodotto. p-7250949
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
177 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 17774399
Marca: Stomacher™ BA6052
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Simplettes™ provide an accurate and economical alternative to pipette tips. They are designed specifically to pipette samples from the bottom of the Stomacher™ bag without risk of cross contamination.
  • Single use pipetting straws
  • Capable of pipetting volumes between 0.1 and 2 mL
  • Irradiated sterile
  • Available in various pack sizes
Specifica
Product Type Tip
Diametro (sistema metrico) 4.1 to 4.2 mm (Internal diameter)
Altezza (sistema metrico) 177 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm