Learn More
Simport™ Scientific Formelle base monouso
Tanto economiche da poter essere gettate via dopo l'uso, ma altrettanto robuste per essere riutilizzate
Specifica
| Product Type | Maschera base |
|---|---|
| Materiale | PVC |
| Profondità (sistema metrico) | 0.5 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.196 in. |
| Monouso | Sì |
Descrizione
- Il materiale plastico dalla formulazione speciale offre uno scambio termico eccezionale
- L’interno a finitura liscia e gli angoli arrotondati facilitano la rimozione del campione
Specifica
| Maschera base | |
| 0.5 cm | |
| Sì | |
| Contenitore da 1000 |
| PVC | |
| 0.196 in. | |
| Per l’uso con lo stesso tipo di cassette e anelli incorporati, per un eccellente scambio termico |