Learn More
Biochrom Single Cell Holder
Click to view available options
Tipo:
1-position Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Single cell holder
- 10 to 50 mm pathlength
- Accessory for the Ultrospec 7500, 2100 Pro Spectrophotometer
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 |
| Descrizione | Single Cell Holder |
| Tipo | 1-position Cell Holder |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrospec 7500, 2100 Pro Spectrophotometer |
| Lunghezza del percorso | 10 to 50 mm |
| Forma | Round |