Learn More
Socorex™ Acura™ Single-channel Micropipette Volumetric Module
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
10 to 200 μL
2.5 to 50 μL
50 to 1000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One of 27 available volumetric assemblies.
- Increase versatility and save costs.
- Disassembles and reassembles without tools.
- Calibration specificities of extra modules - as set by factory QC or by pipette owner - are retained in instrument memory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Acura™ Electro™ 926 MicroPipette |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Acura |
| Tipo | Electronic Pipette Volumetric Module |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 10 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Acura™ Electro 926 Micropipette |
| Quantità | 1 Each |