Learn More
Wesbart™ Single Platform Test Tube Rack
Click to view available options
Capacità:
Tubes (18 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for use in a horizontal cold store or to be free standing on the bench
- Labels can be fitted to racks for easy identification
- Different size test tubes racks are available to suit various needs
Specifica
Specifica
| Product Type | Single Platform Test Tube Rack |
| Matrice | 2 x 6 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Capacità | Tubes (18 mm) |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 12 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 60 x 180 x 35 mm |