Learn More
Masterflex™ Pompa per infusione a siringa singola
Codice prodotto. 12486350
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
Fino a 60 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12486350
Marca: Masterflex™ 7490005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these pumps for low-flow, low-pressure applications where precision is needed. Cole-Parmer™ Single-Syringe Infusion Pumps feature microprocessor motor control and precision gearing.
Microprocessor automatically selects display units based on syringe used. Obtain precise flow rates down to 0.2 μL/hr. A wide dynamic range (6000:1) provides excellent flexibility. All commands can be programmed via the front-panel keypad. Settings can be changed while the pump is running.
  • Backlit alphanumeric LCD guides you through setup and operating procedures.
  • Nonvolatile memory retains settings even after your pump is turned off.
  • Accurate to +/-0.5%
Specifica
Tensione 230 V
Capacità (sistema metrico) Fino a 60 ml
Linear Force (Metric) 20 libbre/pollici quadrati
Riproducibilità ±0.2%
Tipo Pompa a siringa
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Applicazioni Ideale per applicazioni a basso flusso e bassa pressione
Tipo di display LCD
Flow Rate Accuracy ±0.5%
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 140 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm