Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 170 mm
560 x 139 x 385 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 420 x 139 x 280 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 139 mm |