Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Codice prodotto. 12446980 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 170 mm
560 x 139 x 385 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12446980
Marca: Tenak™ TE29120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
  • Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Dimensioni (L x P x A) 560 x 139 x 170 mm
Larghezza (sistema metrico) 139 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.