Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Lock monouso a due parti
Codice prodotto. 11726519
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 11726519
Marca: Poulten Graf™ 7 41512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Especially designed for use in human medicine. Poulten Graf™ Single Use Luer-Lock Two-Part Syringes offer quality at a good cost-performance ratio.
  • Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
  • PVC-free and non-toxic
  • Sterilixed with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
  • Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
  • Screen printed graduation
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità CE
Materiale Polypropylene
Descrizione Graduazione serigrafata
Product Type Siringa Luer Lock a 2 parti
Monouso
Quantità Confezione da 30
Volume (sistema metrico) Da 50 a 60 ml
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated
Sterilità