Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip monouso a due parti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 12 ml
Da 2 a 3 ml
Da 20 a 24 ml
Da 5 a 6 ml
Da 50 a 60 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
Descrizione
- Produced in accordance with DIN 13098
- Available in a variety of sizes, with and without needle
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Graduazione serigrafata |
| Product Type | Siringa con puntale Luer a 2 parti |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume (sistema metrico) | Da 5 a 6 ml |
| Tipo di collegamento | Puntale Luer |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |