Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip monouso a due parti
Codice prodotto. 10730353
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 12 ml
Da 2 a 3 ml
Da 20 a 24 ml
Da 5 a 6 ml
Da 50 a 60 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
Codice prodotto. 10730353
Marca: Poulten Graf™ 7 41008
Edge
Siringhe per applicazioni di medicina veterinaria. Siringa Luer Tip monouso a due parti Poulten Graf™ senza PVC, atossica, in confezione sterile e spedita in blister. Le siringhe monouso garantiscono una chiusura ermetica e sono dotate di un cilindro trasparente e liscio.
  • Produced in accordance with DIN 13098
  • Available in a variety of sizes, with and without needle
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità CE
Materiale Polypropylene
Descrizione Graduazione serigrafata
Product Type Siringa con puntale Luer a 2 parti
Monouso
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) Da 20 a 24 ml
Tipo di collegamento Puntale Luer
Graduated
Sterilità