Learn More
Cole-Parmer™ Single-use Sterile Spatula with Tapered Blade/Spoon
Codice prodotto. 11740449 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24.61 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11740449
Marca: Cole-Parmer™ 0626500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Never waste time resterilizing spatulas again
  • Each spatula is individually packaged and comes gamma irradiation sterilized for no ETO residues
  • Modified polystyrene construction
  • Nontoxic and chemical resistant
  • Spatulas are RNase/DNase free, nonpyrogenic and antistatic
Specifica
Descrizione Spatula with Tapered Blade/Spoon
Product Type Spoon Spatula
Lunghezza (sistema imperiale) 9.69 in.
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 24.61 cm