Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ ad alto profilo a singolo pozzetto
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11300275 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
282 mL
290 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
12
384
8
96
96 pozzetti
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11300275
Marca: Axygen™ RESSW12HPSI
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 290 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped; 25/Cs.
Canali 12