Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ ad alto profilo a singolo pozzetto
Codice prodotto. 11310275 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
282 mL
290 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
12
384
8
96
96 pozzetti
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11310275
Marca: Axygen™ RESSW384HP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 282 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Imballaggio 25/Cs.
Canali 384