Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ ad alto profilo a singolo pozzetto
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
282 mL
290 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
12
384
8
96
96 pozzetti
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 290 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| N. per custodia | 25/Cs. |
| N. per confezione | 25/Pk. |
| Imballaggio | 25/Cs. |
| Canali | 12 |
| Vedi altri risultati |