Learn More
SingleStep Poly-HRP anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody
Goat Polyclonal Antibody
97.20€ - 850.00€
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Specie ospite Goat
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-100ug
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15981448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-500ug
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15971448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-1mg
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15901458
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-5mg
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15911458
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-5ml
5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15961448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-10ml
10 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15991448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-50ml
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15941448
Vedere i documenti
EnquireBio
Q2AB2-100ml
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
SingleStep™ Poly-HRP (Horse Radish Peroxidase) conjugated goat anti-rabbit secondary antibodies provide signal amplification over traditional HRP conjugated reagents in immunohistochemistry (IHC) staining using primary antibodies from a rabbit host. The signal amplification afforded by these HRP polymer conjugated antibodies is sufficient to enable application of a single secondary antibody unlike standard HRP conjugated reagents which utilize an unconjugated or biotinylated secondary antibody and then an additional HRP conjugated secondary antibody or HRP conjugted streptavidin to visualize staining. These additional staining steps increase background staining and variability between samples which is obviously undesirable in IHC. SingleStep™ goat anti-rabbit poly-HRP secondary antibodies are sourced from the industry leading secondary antibody manufacturer and are then conjugated to a carefully controlled number of HRP molecules to facilitate excellent tissue penetration without sacrificing signal amplification. Our predilute products also incorporate our enhanced IHC staining buffer which contains optimized stabilizers and blocking reagents to ensure maximum sensitivity and high reproducibility in IHC in most sample types.
Specifica
Specifica
IgG (H+L)
Polyclonal
Goat
Rabbit
Generation of this anti-Poly-HRP Anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody antibody was achieved by immunizing a Goat host with Pooled population of Rabbit IgG
Antibody is initially purified by ammonium sulfate precipitation followed by cross-adsorption to ensure minimal cross-reactivity to human, bovine, and equine antibodies. Purification of SingleStep(TM) poly-HRP conjugated goat anti-rabbit secondary is achieved via size exclusion liquid chromatography.
Immunohistochemistry
HRP
RUO
Pre-dilute antibody is in proprietary signal enhancement buffer composed of protein based blocking agent (non-BSA), non-ionic detergent, preservative (non-azide), and HRP-stabilizer at pH 7.4. Concentrated format also contains 50% glycerol.
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze. Stable for >1 year if stored properly.