Learn More
RETSCH Sintered Alumina I Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 0.9 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 200 and MM 301 |
| Materiale | Sintered Alumina I |