missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sirtuin 2/SIRT2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
732.00€
Specifica
| Antigene | Sirtuin 2/SIRT2 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | mFluor Violet 610 SE |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18490943
|
Novus Biologicals
NBP1-76880MFV610 |
0.1 mL |
732.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sirtuin 2/SIRT2 Polyclonal antibody specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Sirtuin 2/SIRT2 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, sirtuin 2, sirtuin type 2 | |
| Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human SIRT2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SIRT2. Amino Acid Squence: AGKVQEAQDSDSDSEGG | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Epigenetics, Neuronal Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 50mM Sodium Borate | |
| 22933 | |
| IgG | |
| Peptide affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto