Learn More
Ohaus™ Six Block Analog Dry Block Heater HB6AL
Codice prodotto. 15702709 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
N. di blocchi:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15702709
Marca: Ohaus™ 30392075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Six Block Analog Dry Block Heater processes more samples while delivering precise and reliable results.
  • These high wattage, constant-temperature dry block heaters are economical, versatile and compact
  • Multi-purpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, immunoassays, melting/boiling points and a wide variety of other laboratory procedures
  • Each of the five models accept separate interchangeable modular blocks, accommodating various sample containers such as microtubes, centrifuge tubes, vials, microplates, and PCR strips or tubes
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
  • Anodised aluminum modular blocks provide superior temperature stability and heat transfer
  • Heaters require OHAUS modular heating blocks for operation
  • Analogue controls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità TUV
Tipo di unità di controllo Analog
Descrizione Dry Block Heater, 6 Block, HB6AL, EU
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) 5°C to 100°C (Low), 75°C to 150°C (High)
Tipo Dry Bath Block
Heat Up Time 75 min
Modello HB6AL
N. di blocchi 6
Stabilità termica ±2°C
Uniformità termica ±0.1°C at 37°C
Uniformità ± 0.4°C at 37°C
Dimensioni (L x P x A) 53.1 x 20.3 x 8.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 53.10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Altezza (sistema metrico) 8.900 cm
Profondità (sistema imperiale) 20.90 in.
Profondità (sistema metrico) 53.10 cm
Peso (sistema metrico) 4.4 kg
Requisiti elettrici 230 V, 1.79 A, 50/60 Hz
Amperaggio 1.79 A