Learn More
SKA-31, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16467227
Marca: Medchem Express HY111655
MedChemExpress SKA-31 is a potent potassium channel activator with EC50s of 260 nM, 1.9 μM, 2.9 μM, and 2.9 μM for KCa3.1, KCa2.2, KCa2.1 and KCa2.3, respectively. SKA-31 potentiates endothelium-derived hyperpolarizing factor response and lowers blood pressure.
SKA-31 is a potent potassium channel activator with EC50s of 260 nM, 1.9 μM, 2.9 μM, and 2.9 μM for KCa3.1, KCa2.2, KCa2.1 and KCa2.3, respectively. SKA-31 potentiates endothelium-derived hyperpolarizing factor response and lowers blood pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico SKA-31
Forma fisica Solid
CAS 40172-65-4
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H8N2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (749.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2S1
Molecular Weight (g/mol) 200.26
Peso formulazione 200.26
Percent Purity 99.45%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.