Learn More
SKF-82958 hydrobromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16494976
Marca: Medchem Express HY10435A
MedChemExpress SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
SKF-82958 ((±)-SKF 82958) hydrobromide is a dopamine D1 receptor full agonist (K0.5=4 nM), displays selective for D1 over D2 receptors (K0.5=73 nM). SKF-82958 hydrobromide induces dopamine D1 receptor-dependent adenylate cyclase activity in rat striatal membranes (EC50=491 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico SKF-82958 hydrobromide
CAS 74115-01-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21BrClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo (±)-SKF-82958 hydrobromideChloro-APB hydrobromide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.47 mM)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CN(CC=C)CCC2=C1Cl.[H]Br
Molecular Weight (g/mol) 410.73
Peso formulazione 410.73
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.