Learn More
Tocris Bioscience™ SKF 83566 hydrobromide
Codice prodotto. 18004272
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18004272
Marca: Tocris Bioscience™ 1586/10
Potent, selective D1-like antagonist
Potent and selective D1-like dopamine receptor antagonist (Ki∽ 0.56 nM for D1; KB = 2 μM for D2). Also antagonist at the vascular 5-HT2 receptor (Ki = 11 nM). Displays selective inhibition of adenylyl cyclase 2 (AC2); inactive against AC1 or AC5. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108179-91-5
Formula molecolare C17H19Br2NO
Specifica
Materiale o nome chimico SKF 83566 hydrobromide
Quantità 10 mg
Peso formulazione 413.15
Purezza >98%
Peso molecolare 413.153