Learn More
SLC22A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SLC22A1
Concentrazione 0.27 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16803115
Vedere i documenti
Proteintech
24617-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16893105
Vedere i documenti
Proteintech
24617-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only the longer variant encodes a functional transporter.
Specifica
Specifica
SLC22A1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O08966, O15245, Q63089
20517, 24904, 6580
SLC22A1 Fusion Protein Ag18806
Primary
-20°C
SLC22A1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HOCT1, OCT1, oct1_cds, Organic cation transporter 1, SLC22A1
Slc22a1
IgG
Antigen Affinity Chromatography