Learn More
SLC22A14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17820-1-AP-20UL
Codice prodotto. 30234729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Risparmia 16.00€
    11% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beskrivelse
Beskrivelse
The SLC22A14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SLC22A14. This antibody recognizes human antigen. The SLC22A14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
SLC22A14
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
9389
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
750 μg/mL
MGC163415; OCTL2; OCTL4; ORCTL4
Fusion Protein
20 μL
Primary
Human
67 kDa
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.