Learn More
Abnova™ SLC25A11 Recombinant Protein (P02)
Codice prodotto. p-7121972
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16152422
Marca: Abnova™ H00008402P02.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH06508
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 8402
Peso molecolare 60.3
Nome SLC25A11 (Human) Recombinant Protein (P02)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAATASAGAGGIDGKPRTSPKSVKFLFGGLAGMGATVFVQPLDLVKNRMQLSGEGAKTREYKTSFHALTSILKAEGLRGIYTGLSAGLLRQATYTTTRLGIYTVLFERLTGADGTPPGFLLKAVIGMTAGATGAFVGTPAEVALIRMTADGRLPADQRRGYKNVFNALIRITREEGVLTLWRGCIPTMARAVVVNAAQLASYSQSKQFLLDSGYFSDNILCHFCASMISGLVTTAASMPVDIAKTRIQNMRMIDGKPEYKNGLDVLFKVVRYEGFFSLWKGFTPYYARLGPHTVLTFIFLEQMNKAYKRLFLSG
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene OGC/SLC20A4
Nome comune SLC25A11
Simbolo del gene SLC25A11
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution