Learn More
SLC39A7/ZIP7 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18621182 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18621182 50 μg 50µL
18667662 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18621182 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29715150ul
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen SLC39A7/ZIP7
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC39A7/ZIP7 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7922
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.