missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC44A4 Polyclonal Antibody

SLC44A4 Polyclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific PA561391
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SLC44A4 Polyclonal Antibody for IHC
Specifica
| SLC44A4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC44A4 | |
| C6orf29; choline transporter-like protein 4; CTL4; hTPPT1; NG22; SLC44A4; Solute carrier family 44 member 4; solute carrier family 44, member 4; testicular tissue protein Li 48; thiamine pyrophosphate transporter; Thiamine pyrophosphate transporter 1; TPPT; TPPT1; UNQ441/PRO874 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 80736 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q53GD3 | |
| SLC44A4 | |
| Recombinant protein corresponding to Human SLC44A4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99593). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto