Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Accessory Float Buoys and Syringes
Slide-A-Lyzer Float Buoys and Syringes are available to support a variety of dialysis cassettes for volumes of 0.1 to 20 mL.
39.63€ - 53.25€
Specifica
Content And Storage | Store at room temperature. |
---|---|
Membrana | Dialysis |
Formato | Cassette, Accessory |
Linea di prodotti | Slide-A-Lyzer™ |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10770995
|
Thermo Scientific™
66430 |
Galleggianti per cassette Slide-A-Lyzer (per cassette da 0.5-3 ml) |
53.25€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10197393
|
Thermo Scientific™
66432 |
Galleggianti per cassette Slide-A-Lyzer (per cassette da 12 ml) |
41.04€
pezzi 8 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10733495
|
Thermo Scientific™
66490 |
Siringhe per cassetta Slide-A-Lyzer, 5 ml |
41.83€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10187493
|
Thermo Scientific™
66493 |
Siringhe per cassetta Slide-A-Lyzer, 20 ml |
43.35€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10570904
|
Thermo Scientific™
66494 |
Siringhe per cassetta Slide-A-Lyzer, 1 ml |
39.63€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette Syringes are designed for efficient loading of samples into Slide-A-Lyzer cassettes and removal of sample after dialysis. Cassette Float Buoy accessories are for use with Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes used to remove low molecular weight contaminants and perform buffer exchange, desalting, and concentration.
Minimize sample loss into and out of Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes using Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette Syringes for 1-mL to 20-mL sample volumes. Slide-A-Lyzer Cassette Float Buoys are designed for floating 0.5- to 12-mL cassettes in dialysate.Features of Slide-A-Lyzer Cassette Accessories include:
• Syringes are appropriately sized for different sample volumes
• Buoys keep stir bar from tearing dialysis membrane
• Matched to Slide-A-Lyzer Cassette for a secure fit and minimization of sample loss
• Chemically inert
Specifica
Store at room temperature. | |
Dialysis | |
Cassette, Accessory | |
Slide-A-Lyzer™ |