Learn More
Epredia™ Slide and Block Cabinets, Block Bank, Gray
Codice prodotto. p-4520709 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Block Bank
Slide Safe
Wheeled Plinth
Colore:
Gray
Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10022939
Marca: Epredia™ 161002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form an integrated storage system with stackable Epredia™ Slide and Block Cabinets, constructed of steel and finished in solvent-proof paint.
Features
  • Steel construction
  • Solvent-proof paint
  • Sealed top and bottom to ensure dust-free storage
  • Universal plinth in black metal for Slide Safe and Block Bank
  • Optional Wheeled Plinth capable of supporting up to ten Slide Safes
Slide Safe
  • Contains fourteen drawers
  • Total capacity of 6000 microscope slides
  • Dimensions: 18.9 x 18.9 x 5.1 in. (480 x 480 x 130mm)
Block Bank
  • Contains eight drawers
  • Approximate total capacity of 3000 blocks
  • Dimensions: 18.9 x 18.9 x 10.8 in. (480 x 480 x 275mm)
Ordering Information:
Foam dividers for slide drawers (Cat. No. B1000152) available in packs of 12.
Order Info
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Block Bank
Colore Gray
Capacità 3000 Blocks
Profondità (sistema imperiale) 18.9 in.
Profondità (sistema metrico) 480 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.9 in.
Altezza (sistema metrico) 480 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 275 mm